Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride
OR32590-25G OR32590-5G
APOSOR32590-25GEA 5800 NOK
APOSOR32590-25G APOSOR32590-5G
Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride 97%
Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride
Formel: C₉H₁₁Cl₂NO₂
MW: 236,1 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00196831
CAS-nummer: 42718-19-4