2-Methyl-2-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR32612-1G OR32612-5G
APOSOR32612-1GEA 2225 NOK
APOSOR32612-1G APOSOR32612-5G
2-Methyl-2-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
2-Methyl-2-(4-phenylpiperazino)propanenitrile
Formel: C₁₄H₁₉N₃
MW: 229,33 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00202004
CAS-nummer: 92326-91-5