4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR32676-1G
APOSOR32676-1GEA 1625 NOK
APOSOR32676-1G
4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₀N₂O
MW: 222,25 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03425762
CAS-nummer: 90514-72-0