Methyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR32750-5G
APOSOR32750-5GEA 5975 NOK
APOSOR32750-5G
Methyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Methyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₁H₁₄ClN₃O₂
MW: 255,71 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00664522
CAS-nummer: 339276-34-5