2-(4-Piperidinyl)-1,3-benzothiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR32774-1G
APOSOR32774-1GEA 2225 NOK
APOSOR32774-1G
2-(4-Piperidinyl)-1,3-benzothiazole 95%
2-(4-Piperidinyl)-1,3-benzothiazole
Formel: C₁₂H₁₄N₂S
MW: 218,32 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01815501
CAS-nummer: 51784-73-7