(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR32802-1G OR32802-5G
APOSOR32802-1GEA 3325 NOK
APOSOR32802-1G APOSOR32802-5G
(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl acetate 95%
(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl acetate
Formel: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04973731
CAS-nummer: 881734-66-3