2-Iodophenyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR32806-1G OR32806-25G OR32806-5G
APOSOR32806-1GEA 2225 NOK
APOSOR32806-1G APOSOR32806-25G APOSOR32806-5G
2-Iodophenyl acetate 95%
2-Iodophenyl acetate
Formel: C₈H₇IO₂
MW: 262,0445 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07780625
CAS-nummer: 32865-61-5