Methyl-1-(6-methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR32897-1G
APOSOR32897-1GEA 5375 NOK
APOSOR32897-1G
Methyl-1-(6-methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylate 95%
Methyl-1-(6-methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁N₃O₂
MW: 217,23 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02082748
CAS-nummer: 220965-34-4