1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR32909-1G
APOSOR32909-1GEA 2225 NOK
APOSOR32909-1G
1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 95%
1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Formel: C₁₂H₁₇N₃O₂
MW: 235,28 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00614372
CAS-nummer: 115619-00-6