5-Methoxy-1-(2-pyrimidinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR33058-1G OR33058-5G
APOSOR33058-1GEA 6625 NOK
APOSOR33058-1G APOSOR33058-5G
5-Methoxy-1-(2-pyrimidinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Methoxy-1-(2-pyrimidinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₁N₃O₂
MW: 253,26 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08056657
CAS-nummer: 886361-96-2