Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR3308-100MG OR3308-250MG OR3308-1G
APOSOR3308-100MGEA 270 NOK
APOSOR3308-100MG APOSOR3308-250MG APOSOR3308-1G
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid
Formel: C₇H₇BN₂O₂
MW: 161,9537 g/mol
Smeltepunkt: 115…117 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD06739225
CAS-nummer: 913835-63-9