Ethyl-3-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)propanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR33236-1G
APOSOR33236-1GEA 3325 NOK
APOSOR33236-1G
Ethyl-3-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)propanoate 95%
Ethyl-3-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)propanoate
Formel: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02602292
CAS-nummer: 18999-48-9