2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR33238-1G OR33238-25G OR33238-5G
APOSOR33238-1GEA 2225 NOK
APOSOR33238-1G APOSOR33238-25G APOSOR33238-5G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid 95%
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid
Formel: C₁₇H₁₅NO₃
MW: 281,31 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00664644
CAS-nummer: 96017-10-6