2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR3328-1G OR3328-250MG
APOSOR3328-1GEA 7325 NOK
APOSOR3328-1G APOSOR3328-250MG
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid 96%
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid
Formel: C₁₄H₂₅BO₃Si
MW: 280,25 g/mol
Smeltepunkt: 92…94 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD08436049
CAS-nummer: 913835-62-8