1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR33302-1G
OR33302-5G
APOSOR33302-1GEA
2225
NOK
APOSOR33302-1G
APOSOR33302-5G
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₄ClNO₃ MW: 267,71 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD03014156 CAS-nummer: 379724-54-6 |