3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)boronic acid
OR3337-1G OR3337-250MG
APOSOR3337-1GEA 4550 NOK
APOSOR3337-1G APOSOR3337-250MG
3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid 95%
3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid
Formel: C₁₅H₂₃BO₂
MW: 246,1529 g/mol
Smeltepunkt: 198…201 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08436043
CAS-nummer: 169126-64-1