2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde, 2-(2-Propynyloxy)benzaldehyde, 2-(Propargyloxy)benzaldehyde
OR33393-1G OR33393-25G OR33393-5G
APOSOR33393-1GEA 290 NOK
APOSOR33393-1G APOSOR33393-25G APOSOR33393-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Smeltepunkt: 70 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02380378
CAS-nummer: 29978-83-4