4'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)propan-1-one
OR33409-1G
APOSOR33409-1GEA 2225 NOK
APOSOR33409-1G
4'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone 95%
4'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
Formel: C₉H₉BrO₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03791251
CAS-nummer: 17764-92-0