Methyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 3-formyl-1H-indole-2-carboxylate
OR33422-1G
APOSOR33422-1GEA 895 NOK
APOSOR33422-1G
Methyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Methyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,2 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03848053
CAS-nummer: 18450-26-5