2-(4-Methylphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Oxo-2-(p-tolyl)ethyl acetate
OR33457-1G OR33457-25G OR33457-5G
APOSOR33457-1GEA 2225 NOK
APOSOR33457-1G APOSOR33457-25G APOSOR33457-5G
2-(4-Methylphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
2-(4-Methylphenyl)-2-oxoethyl acetate
Formel: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00458047
CAS-nummer: 65143-37-5