4-Bromo-2-methyl-3-quinolinol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR33495-1G
APOSOR33495-1GEA 2575 NOK
APOSOR33495-1G
4-Bromo-2-methyl-3-quinolinol 95%
4-Bromo-2-methyl-3-quinolinol
Formel: C₁₀H₈BrNO
MW: 238,08 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 13235-12-6