2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR33513-1G OR33513-5G
APOSOR33513-1GEA 2225 NOK
APOSOR33513-1G APOSOR33513-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl acetate
Formel: C₁₀H₉ClO₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00662320
CAS-nummer: 39561-82-5