2-Amino-6-bromo-4-quinolinol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR33516-1G OR33516-5G
APOSOR33516-1GEA 4150 NOK
APOSOR33516-1G APOSOR33516-5G
2-Amino-6-bromo-4-quinolinol 95%
2-Amino-6-bromo-4-quinolinol
Formel: C₉H₇BrN₂O
MW: 239,08 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08234781
CAS-nummer: 123420-09-7