1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR33553-1G OR33553-5G
APOSOR33553-1GEA 6625 NOK
APOSOR33553-1G APOSOR33553-5G
1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11810587
CAS-nummer: 288251-51-4