tert-Butyl-4-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer:
4-(2-Ethoxy-2-oxoethylidene)piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, Ethyl [1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-ylidene]acetate, tert-Butyl 4-(2-Ethoxy-2-oxoethylidene)piperidine-1-carboxylate, (1-Boc-piperidin-4-ylidene)acetic acid ethyl ester, [1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-ylidene]acetic acid ethyl ester, Ethyl (1-Boc-piperidin-4-ylidene)acetate
OR33587-1G
OR33587-5G
OR33587-25G
APOSOR33587-1GEA
665
NOK
APOSOR33587-1G
APOSOR33587-5G
APOSOR33587-25G
tert-Butyl-4-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate 95%
tert-Butyl-4-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formel:
C₁₄H₂₃NO₄ MW: 269,34 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD12912655 CAS-nummer: 135716-08-4 |