4-Bromo-2-hydrazinopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-2-hydrazinylpyridine
OR33676-1G OR33676-5G
APOSOR33676-1GEA 1500 NOK
APOSOR33676-1G APOSOR33676-5G
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₆BrN₃
MW: 188,03 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00234091
CAS-nummer: 1019918-39-8