2-Bromo-6-methoxyaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR3368-1G OR3368-5G OR3368-25G
APOSOR3368-1GEA 715 NOK
APOSOR3368-1G APOSOR3368-5G APOSOR3368-25G
2-Bromo-6-methoxyaniline 97%
2-Bromo-6-methoxyaniline
Formel: C₇H₈BrNO
MW: 202,0500 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08741448
CAS-nummer: 5473-01-8