2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR3393-1G OR3393-5G OR3393-25G
APOSOR3393-1GEA 1775 NOK
APOSOR3393-1G APOSOR3393-5G APOSOR3393-25G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₈ClNO₂S
Smeltepunkt: 192…194 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00152349
CAS-nummer: 13244-35-4