2-Methyl-5-nitroindole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methyl-5-nitro-1H-indole
OR3396-5G OR3396-25G
APOSOR3396-5GEA 1325 NOK
APOSOR3396-5G APOSOR3396-25G
2-Methyl-5-nitroindole 95+%
2-Methyl-5-nitroindole
Formel: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,17 g/mol
Smeltepunkt: 176…178 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00090335
CAS-nummer: 7570-47-0