3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR34-1G OR34-100MG
APOSOR34-1GEA 1075 NOK
APOSOR34-1G APOSOR34-100MG
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,20 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02091524
CAS-nummer: 59843-63-9