1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid, Benzothiazole-6-carboxylic acid
OR3419-1G OR3419-5G
APOSOR3419-1GEA 450 NOK
APOSOR3419-1G APOSOR3419-5G
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid, Technical Grade
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₅NO₂S
MW: 179,2 g/mol
Smeltepunkt: 245…251 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00111651
CAS-nummer: 3622-35-3