4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR345152-1G OR345152-25G OR345152-5G
APOSOR345152-1GEA 270 NOK
APOSOR345152-1G APOSOR345152-25G APOSOR345152-5G
4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇IO₃
MW: 278,0439 g/mol
Smeltepunkt: 147…151 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07780726
CAS-nummer: 89942-34-7