4-Metoksy-o-toluen syre
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR345161-25G OR345161-5G
APOSOR345161-25GEA 610 NOK
APOSOR345161-25G APOSOR345161-5G
4-Metoksy-o-toluen syre
4-Metoksy-o-toluen syre
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Smeltepunkt: 177…181 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00020291
CAS-nummer: 6245-57-4