2-Amino-6-chloro-5-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Chloro-5-methylpyridin-2-amine
OR345347-1G OR345347-25G OR345347-5G
APOSOR345347-1GEA 860 NOK
APOSOR345347-1G APOSOR345347-25G APOSOR345347-5G
2-Amino-6-chloro-5-methylpyridine
2-Amino-6-chloro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142,5900 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13193513
CAS-nummer: 442129-37-5