2-Amino-5-bromonicotinonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Amino-5-bromo-nicotinonitrile, 2-Amino-5-bromo-3-cyanopyridine
OR345399-25G OR345399-5G
APOSOR345399-25GEA 2325 NOK
APOSOR345399-25G APOSOR345399-5G
2-Amino-5-bromonicotinonitrile 97%
2-Amino-5-bromonicotinonitrile
Formel: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0201 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08688591
CAS-nummer: 709652-82-4