3-Bromo-4-methoxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR345416-100G
APOSOR345416-100GEA 1850 NOK
APOSOR345416-100G
3-Bromo-4-methoxypyridine 98%
3-Bromo-4-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD05664024
CAS-nummer: 82257-09-8