2,3-Dichloro-6-methoxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR345420-1G
APOSOR345420-1GEA 700 NOK
APOSOR345420-1G
2,3-Dichloro-6-methoxypyridine
2,3-Dichloro-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,02 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08669402
CAS-nummer: 83732-68-7
FN: 2810
ADR: 6.1,III