3-Amino-o-anisic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Amino-o-anisic acid, 3-Amino-2-methoxybenzoic acid
OR345431-5G
APOSOR345431-5GEA 2075 NOK
APOSOR345431-5G
3-Amino-o-anisic acid 96%
3-Amino-o-anisic acid
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Smeltepunkt: 98…102 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09701221
CAS-nummer: 861306-04-9