4-Bromo-3-iodopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR345446-1G OR345446-5G
APOSOR345446-1GEA 520 NOK
APOSOR345446-1G APOSOR345446-5G
4-Bromo-3-iodopyridine
4-Bromo-3-iodopyridine
Formel: C₅H₃BrIN
MW: 283,8900 g/mol
Smeltepunkt: 77…78 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD04112578
CAS-nummer: 89167-20-4