Ethyl-2-bromo-5-oxazolecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Ethyl 2-bromooxazole-5-carboxylate
OR345708-1G OR345708-250MG OR345708-5G
APOSOR345708-1GEA 1875 NOK
APOSOR345708-1G APOSOR345708-250MG APOSOR345708-5G
Ethyl-2-bromo-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-2-bromo-5-oxazolecarboxylate
Formel: C₆H₆BrNO₃
MW: 220,0207 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09743496
CAS-nummer: 1060816-22-9