tert-Butyl-3-(aminomethyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl 3-(aminomethyl)benzoate
OR346066-1G
APOSOR346066-1GEA 3000 NOK
APOSOR346066-1G
tert-Butyl-3-(aminomethyl)benzoate
tert-Butyl-3-(aminomethyl)benzoate
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,27 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08275208
CAS-nummer: 102638-45-9