N-Hydroxy-2-morpholin-4-yl-2-phenylacetamidine
Leverandør: Apollo Scientific
OR346112-1G OR346112-5G
APOSOR346112-1GEA 0 NOK
APOSOR346112-1G APOSOR346112-5G
N-Hydroxy-2-morpholin-4-yl-2-phenylacetamidine
N-Hydroxy-2-morpholin-4-yl-2-phenylacetamidine
Formel: C₁₂H₁₇N₃O₂
MW: 235,29 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11052466
CAS-nummer: 1053659-35-0