N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR346120-1G OR346120-5G
APOSOR346120-1GEA 0 NOK
APOSOR346120-1G APOSOR346120-5G
N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
Formel: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11227162
CAS-nummer: 1089330-58-4