1-Methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Dimethyl 1-methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
OR346173-5G
APOSOR346173-5GEA 1250 NOK
APOSOR346173-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
1-Methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
Formel: C₈H₁₀N₂O₄
MW: 198,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08443806
CAS-nummer: 33146-99-5