1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR346253-1G OR346253-5G
APOSOR346253-1GEA 1475 NOK
APOSOR346253-1G APOSOR346253-5G
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Formel: C₅H₉BrO
MW: 165,0284 g/mol
Kokepunkt: 74…75 °C/46mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00015716
CAS-nummer: 19967-55-6
FN: 3265
ADR: 8,III