5-Iodo-3-methylisothiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR346311-1G OR346311-500MG
APOSOR346311-1GEA 17425 NOK
APOSOR346311-1G APOSOR346311-500MG
5-Iodo-3-methylisothiazole
5-Iodo-3-methylisothiazole
Formel: C₄H₄INS
MW: 225,05 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD17012839
CAS-nummer: 20067-15-6
FN: 1993
ADR: 3,III