2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Methoxy-4-pyridylboronic acid, 2-Methoxypyridine-4-boronic acid, (2-Methoxypyridin-4-yl)boronic acid
OR3487-10G OR3487-1G OR3487-5G
APOSOR3487-10GEA 2425 NOK
APOSOR3487-10G APOSOR3487-1G APOSOR3487-5G
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 97%
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₃
MW: 152,9436 g/mol
Smeltepunkt: 65…70 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07368877
CAS-nummer: 762262-09-9