2-Amino-4-chlorobenzothiazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR350002-100G
APOSOR350002-100GEA 2175 NOK
APOSOR350002-100G
2-Amino-4-chlorobenzothiazole 98%
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
Formel: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,65 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005791
CAS-nummer: 19952-47-7