6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR350033-1G OR350033-5G
APOSOR350033-1GEA 1300 NOK
APOSOR350033-1G APOSOR350033-5G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,0400 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09864909
CAS-nummer: 30384-96-4