6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR350043-1G OR350043-10G
APOSOR350043-1GEA 340 NOK
APOSOR350043-1G APOSOR350043-10G
6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224,0500 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07374394
CAS-nummer: 82827-09-6
New Product